Isobutyl stearate för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43070.2500 8.43070.0100 8.43070.1000
8.43070.2500EA 1075 SEK
8.43070.2500 8.43070.0100 8.43070.1000
Isobutyl stearate för syntes, Sigma-Aldrich®
Isobutyl stearate
Formel: C₂₂H₄₄O₂
CAS nummer: 646-13-9
EINECS: 211-466-1
Order Now
Specifikation testresultat
Melting Point 28.9 °C
Density 0.85 g/cm3 (20 °C)