Dihexyl phthalate ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
P1344-25G
P1344-5G
TCIAP1344-25GEA
1250
SEK
TCIAP1344-25G
TCIAP1344-5G
Dihexyl phthalate ≥98.0%
Dihexyl phthalate
Formel:
C₂₀H₃₀O₄ Kokpunkt: 333°C Flampunkt: 177°C |
MDL Number:
MFCD00043720 CAS nummer: 84-75-3 EINECS: 201-559-5 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |