1,7-Heptanediol ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms:
1,7-Dihydroxy heptane
H0028-25G
H0028-5G
TCIAH0028-25GEA
1900
SEK
TCIAH0028-25G
TCIAH0028-5G
1,7-Heptanediol ≥98.0%
1,7-Heptanediol
Formel:
C₇H₁₆O₂ MW: 132,2 g/mol Kokpunkt: 262°C Smältpunkt: 17…18 °C Densitet: 0,953 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00002987 CAS nummer: 629-30-1 EINECS: 211-085-0 |
Specifikation testresultat
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |