Myristinsyra
Leverantör: Cayman Chemical
Varning
Synonyms: Tetradecylic acid, Tetradecanoic acid
13351-1 13351-5 13351-10
CAYM13351-1EA 435 SEK
CAYM13351-1 CAYM13351-5 CAYM13351-10
Myristinsyra
Myristinsyra
Formel: C₁₄H₂₈O₂
MW: 228,38 g/mol
Kokpunkt: 319 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 51…54 °C
Densitet: 0,8622 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: >165 °C
Storage Temperature: Frys
MDL Number: MFCD00002744
CAS nummer: 544-63-8
EINECS: 208-875-2
Merck Index: 12,06416