Natriumhydroxid 50%, EMPROVE® EXPERT för biofarmaseutisk produktion, SAFC®
Leverantör: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Fara
Synonyms: Natronlut, Kaustik soda
1.00238.9950 1.00238.9025 1.00238.9958
1.00238.9950EA 0 SEK
1.00238.9950 1.00238.9025 1.00238.9958
Natriumhydroxid 50%, EMPROVE® EXPERT för biofarmaseutisk produktion, SAFC®
Natriumhydroxid
Formel: NaOH
MW: 40 g/mol
Kokpunkt: 119…135 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 9…10 °C
Densitet: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003548
CAS nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II