Kolkicin
Leverantör: Cayman Chemical
Fara
Synonyms: 7α-H-Colchicine, (S)-(-)-Colchicine
9000760-100 9000760-250 9000760-500
CAYM9000760-100EA 480 SEK
CAYM9000760-100 CAYM9000760-250 CAYM9000760-500
Kolkicin
Kolkicin
Formel: C₂₂H₂₅NO₆
MW: 399,44 g/mol
Smältpunkt: 154…156 °C
Densitet: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00078484
CAS nummer: 64-86-8
EINECS: 200-598-5
UN: 1544
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,02536