2-Bromo-N-methylaniline 95%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Varning
H55166.03 H55166.06
H55166.03EA 2450 SEK
H55166.03 H55166.06
2-Bromo-N-methylaniline 95%
2-Bromo-N-methylaniline
Formel: C₇H₈BrN
Kokpunkt: 107…109 °C (12 mmHg)
Densitet: 1,589
Flampunkt: 103 °C (217 °F)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06798064
CAS nummer: 6832-87-7