Trimethylsilylacetylene ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: Ethynyltrimethylsilane
T1239-250ML T1239-25ML T1239-5ML
TCIAT1239-250MLEA 5225 SEK
TCIAT1239-250ML TCIAT1239-25ML TCIAT1239-5ML
Trimethylsilylacetylene ≥98.0%
Trimethylsilylacetylene
Formel: C₅H₁₀Si
MW: 98,22 g/mol
Kokpunkt: 53°C
Densitet: 0,7111 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: -34°C
MDL Number: MFCD00008569
CAS nummer: 1066-54-2
EINECS: 213-919-9
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=55f31012b010cd69de1c6ce9bf6e3f9851cac1e1&vid=55f31012b010cd69de1c6ce9bf6e3f9851cac1e1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %