2,7-Dinitro-9-fluorenone ≥97%
Leverantör: Thermo Scientific
H55176.06 H55176.14
H55176.06EA 1475 SEK
H55176.06 H55176.14
2,7-Dinitro-9-fluorenone ≥97%
2,7-Dinitro-9-fluorenone
Formel: C₁₃H₆N₂O₅
MW: 270,2 g/mol
Smältpunkt: 292…295 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00001153
CAS nummer: 31551-45-8
EINECS: 250-695-1