1-Nafthylisocyanat ≥99.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: 1-Naphthylisocyanate
I0125-25ML I0125-5ML
TCIAI0125-25MLEA 2075 SEK
TCIAI0125-25ML TCIAI0125-5ML
1-Nafthylisocyanat ≥99.0%
1-Nafthylisocyanat
Formel: C₁₁H₇NO
MW: 169.18 g/mol
Kokpunkt: 269°C
Smältpunkt: 36
Densitet: 1.18
Flampunkt: 135°C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00003881
CAS nummer: 86-84-0
EINECS: 201-703-7
UN: 2206
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,06410
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57d9eced9400a1c713ae805594f17cb6c06abe84&vid=57d9eced9400a1c713ae805594f17cb6c06abe84&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %