Containers with screw cap
Leverantör: Anicrin
C200S120 C200S220 C200P110 C200S110
ANICC200S120EA 925 SEK
ANICC200S120 ANICC200S220 ANICC200P110 ANICC200S110
Containers with screw cap
Provbehållare/Provburk Behållare, allmän användning
Containers made of PS or PP with colour coded screw caps.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Beställningsinformation: Specify the cap colour (red, yellow and white) required.
Observera: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904