Vatten, SupraSolv® for headspace gas chromatography, Supelco®
Leverantör: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00577.2500
1.00577.1000
1.00577.2500EA
1290
SEK
1.00577.2500
1.00577.1000
Vatten, SupraSolv® for headspace gas chromatography, Supelco®
Vatten
Formel:
H₂O Kokpunkt: 100 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 0 °C Densitet: 1 g/cm³ (4 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011332 CAS nummer: 7732-18-5 EINECS: 231-791-2 Merck Index: 13,10098 |
Specifikation testresultat
Molar Mass | 18.02 g/mol |
Boiling Point | 100 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 23 hPa (20 °C) |
Density | 1.00 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O, 20 °C) neutral |