Vatten, SupraSolv® for headspace gas chromatography, Supelco®
Leverantör: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00577.2500 1.00577.1000
1.00577.2500EA 1290 SEK
1.00577.2500 1.00577.1000
Vatten, SupraSolv® for headspace gas chromatography, Supelco®
Vatten
Formel: H₂O
Kokpunkt: 100 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 0 °C
Densitet: 1 g/cm³ (4 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011332
CAS nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Order Now
Specifikation testresultat
Molar Mass 18.02 g/mol
Boiling Point 100 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 23 hPa (20 °C)
Density 1.00 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral