VWR®, Byrett, rak kran
Leverantör: VWR Collection
612-4139EA 635 SEK
612-4139 612-4140 612-4141
VWR®, Byrett, rak kran
Byretter
Borosilikat 3,3 glas, klass AS.
  • Schellbach stripe, stopcock med glaskran
  • Hög kontrast blå emaljgradering
  • Batch certifikat ingår
Certifikat: DIN EN ISO 385