Burk, konisk, för snäpplock
Leverantör: NOLATO HERTILA
1110040 1110030
216-0587EA 29 SEK
216-0587 216-0586
Burk, konisk, för snäpplock
Provbehållare/Provburk Behållare, allmän användning
PS, genomskinlig.
  • Konisk
  • Vitt snäpplock i LDPE finns som tillval
  • God kemikalie- och termisk resistens
Idealisk för provtagning, förvaring och transport av prover.
Observera: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904