Anatomical Charts
Leverantör: Binhold, Paul Lehrmittel
1001530 1001522 1001470 1001468 1001496 1001480 1001494 1001500 1001524 1001510 1001528 1001586
BINH1001530EA 0 SEK
BINH1001530 761-0473 761-0467 761-0466 761-0470 761-0468 761-0469 761-0471 761-0474 761-0472 761-0475 761-0476
Anatomical Charts
Planscher
These colourful anatomical charts depict various parts of the human body.
  • Kan skrivas på och torkas av med icke permanenta pennor
  • Tjock laminering säkerställer att planschen inte rullar sig i kanterna
  • UV behandling garanterar att diagrammet inte bleks eller missfärgas över tiden
Leveransinformation: Levereras med metallöglor för enkel upphängning.