Swab in tubes
Leverantör: LP ITALIANA
111298 111598 111698
LPIT111298EA 3625 SEK
LPIT111298 LPIT111598 LPIT111698
Swab in tubes
Svabbar Svabbar i provrör
Sterile dry swabs in tubes.
Head is made of rayon or cotton.
Observera: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904