HPLC-kolonn för jonbyte/GFC, SUGAR SH
Leverantör: Resonac
F6378100 F6700080 F6378101
554-2221EA 23525 SEK
554-2221 554-2229 554-2222
HPLC-kolonn för jonbyte/GFC, SUGAR SH
Kromatografikolonn
Kolonner för samtidig analys av sackarider och organiska syror.
  • Separerar sackarider med SEC
  • Passar för analys av uronsyra och aldonsyrora