4,4'-Dinonyl-2,2'-bipyridyl ≥97%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Varning
H31476.03 H31476.06
H31476.03EA 1250 SEK
H31476.03 H31476.06
4,4'-Dinonyl-2,2'-bipyridyl ≥97%
Formel: C₂₈H₄₄N₂
Smältpunkt: 61…63 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00800915
CAS nummer: 142646-58-0