2-Mercaptoethanesulphonic acid sodium salt (mesna) för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Synonyms: Sodium 2-mercaptoethanesulphonate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.10595.0010 8.10595.9010
8.10595.0010EA 1570 SEK
8.10595.0010 8.10595.9010
2-Mercaptoethanesulphonic acid sodium salt (mesna) för syntes, Sigma-Aldrich®
2-Mercaptoethanesulphonic acid sodium salt (mesna)
Formel: C₂H₅NaO₃S₂
MDL Number: MFCD00007535
CAS nummer: 19767-45-4
EINECS: 243-285-9
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 164.18 g/mol