Isethionic acid sodium salt (sodium 2-hydroxyethanesulphonate) för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Synonyms: Sodium isethionate, Sodium hydroxyethyl sulphonate, 2-Hydroxyethanesulphonic acid sodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20708.0100 8.20708.1000 8.20708.9050
8.20708.0100EA 469 SEK
8.20708.0100 8.20708.1000 8.20708.9050
Isethionic acid sodium salt (sodium 2-hydroxyethanesulphonate) för syntes, Sigma-Aldrich®
Isethionic acid sodium salt (sodium 2-hydroxyethanesulphonate)
Formel: C₂H₅NaO₄S
MW: 148,11 g/mol
MDL Number: MFCD00007534
CAS nummer: 1562-00-1
EINECS: 216-343-6
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 650 g/l (20 °C)
Melting Point 192 - 194 °C
Molar Mass 148.11 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
pH 7.0 - 11.0 (20 g/l, H2O, 20 °C)