6-Azauracil för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Synonyms: 1,2,4-Triazine-3,5(2H,4H)-dione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41156.0005 8.41156.0025
8.41156.0005EA 1250 SEK
8.41156.0005 8.41156.0025
6-Azauracil för syntes, Sigma-Aldrich®
6-Azauracil
Formel: C₃H₃N₃O₂
MW: 113,08 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006456
CAS nummer: 461-89-2
EINECS: 207-318-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Specifikation testresultat
Melting Point 274 - 275 °C
Molar Mass 113.07 g/mol
Synonyms 1,2,4-Triazine-3,5(2H,4H)-dione
Hill Formula C3H3N3O2