Hydroxyethyl cellulose för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22068.0100
8.22068.0500
8.22068.0100EA
581
SEK
8.22068.0100
8.22068.0500
Hydroxyethyl cellulose för syntes, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxyethylcellulose
Storage Temperature:
Omgivande |
MDL Number:
MFCD00072770 CAS nummer: 9004-62-0 |
Specifikation testresultat
Assay (cellulose ether) | ≥92% |
Bulk Density | 350 kg/m3 |
pH | (10 g/l, H₂O, 20 °C) neutral |
Ignition Point | >360 °C |