Nonidet® P 40 Substitute (NP-40) 10% i vattenlösning
Leverantör: G Biosciences
DG001 DG002
DG001EA 3675 SEK
DG001 DG002
Nonidet® P 40 Substitute (NP-40) 10% i vattenlösning
Nonidet® P 40 Substitute (NP-40)
MDL Number: MFCD00132851
CAS nummer: 9016-45-9
EINECS: 500-024-6