Nonidet® P 40 Substitute (NP-40) 10% i vattenlösning, Millipore®
Leverantör: Merck Millipore Calbiochem
492018-50 492018-500
492018-50EA 2800 SEK
492018-50 492018-500
Nonidet® P 40 Substitute (NP-40) 10% i vattenlösning, Millipore®
Nonidet® P 40 Substitute (NP-40)
MDL Number: MFCD00132851
CAS nummer: 9016-45-9
EINECS: 500-024-6