Didecyldimetylammoniumklorid 50% 2-propanol-40 (v/v)/vatten_60 (v/v) för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
Synonyms:
N-Decyl-N,N-dimethyldecan-1-aminium chloride, DDAC 80
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14364.0100
8.14364.1000
8.14364.0100EA
361
SEK
8.14364.0100
8.14364.1000
Didecyldimetylammoniumklorid 50% 2-propanol-40 (v/v)/vatten_60 (v/v) för syntes, Sigma-Aldrich®
Didecyldimetylammoniumklorid
Formel:
C₂₂H₄₈ClN MW: 362,08 g/mol Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00066262 CAS nummer: 7173-51-5 EINECS: 230-525-2 UN: 2920 ADR: 8 (3),II |
Specifikation testresultat
Solubility | (20 °C) soluble |
Boiling Point | 88 °C (1013 hPa) |
Flash Point | 29 °C |
Density | 0.90 g/cm3 (20 °C) |
pH | 6.5 - 8.0 (10 g/l, H2O, 20 °C) |