3,5-Dibromo-2-fluoropyridine
Leverantör: Apollo Scientific
PC8845-25G PC8845-100G
APOSPC8845-25GEA 685 SEK
APOSPC8845-25G APOSPC8845-100G
3,5-Dibromo-2-fluoropyridine
3,5-Dibromo-2-fluoropyridine
Formel: C₅H₂Br₂FN
MW: 254.8800 g/mol
MDL Number: MFCD07368619
CAS nummer: 473596-07-5