(C8-18)alkylbenzyldimetylammoniumklorid 50% i vattenlösning för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Quaternary ammonium compounds, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chlorides, Alkylbenzyldimethylammonium chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14858.1000 8.14858.5000
8.14858.1000EA 762 SEK
8.14858.1000 8.14858.5000
(C8-18)alkylbenzyldimetylammoniumklorid 50% i vattenlösning för syntes, Sigma-Aldrich®
(C8-18)alkylbenzyldimetylammoniumklorid
Formel: C₆H₅CH₂N(CH₃)₂RCl (R=C₈H₁₇ to C₁₈H₃₇)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00145757
CAS nummer: 63449-41-2
EINECS: 264-151-6
UN: 1760
ADR: 8,II
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -5 °C
Boiling Point 100 °C
Flash Point 160 - 170 °C
Density 0.978 - 0.988 g/cm3 (20 °C)
pH 5 - 7 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms Benzalkonium chloride (50% aqueous solution)