Zinkklorid, vattenfri, Reagent Grade
Leverantör: VWR Chemicals
Fara
Synonyms: Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
N882-100GEA 2275 SEK
N882-100G N882-500G
Zinkklorid, vattenfri, Reagent Grade
Zinkklorid
Formel: ZnCl₂
MW: 136.3 g/mol
Kokpunkt: 732
Smältpunkt: 283
Densitet: 2.91 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011295
CAS nummer: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 2331
ADR: 8 III
Merck Index: 13,10185
Order Now
Specifikation testresultat
Ammonium (NH₄) <0.5%
Nitrate (NO₃) <0.003%
Sulphate (SO₄) <0.05 %
Zinc Chloride (ZnCl₂) >98%
Zinc Oxide (ZnO) 0.6 - 0.7%