Regenerating hand creams, Handy Creme
Leverantör: Plum Safety
2461 2470
PLUM2461EA 120 SEK
PLUM2461 PLUM2470
Regenerating hand creams, Handy Creme
Hudvård Hudkrämer Hand Creams
Lotion-like regenerating skin care cream for dry and sensitive skin.
  • Without perfume
  • Helps the skin restore its natural barriere function
  • For dispenser systems MP2000
Observera: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904