Hand cleansing pastes, Pulac
Leverantör: Plum Safety
0818 0815
115-1366EA 295 SEK
115-1366 115-1365
Hand cleansing pastes, Pulac
Hudvård Tvål och hudrengöringsmedel
Special hand cleansing paste. Specially developed to remove paints, resin, glue and other sticky grime.
  • To be applied on wet hands
  • For dispenser system MP2000
Observera: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904