Metylenblått 10 g/l i vattenlösning
Leverantör: VWR Chemicals
6129.1000EA 960 SEK
6129.1000 6129.9010
Metylenblått 10 g/l i vattenlösning
Metylenblått
Formel: C₁₆H₁₈ClN₃S
Densitet: 1,01 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00150008
CAS nummer: 61-73-4
EINECS: 200-515-2
Order Now
Specifikation testresultat
Identification Passes test
Control weight QC checked