Inkubatorer med dubbel konvektion, Heratherm®, Advanced Protocol Security
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
51028541 51028542 51028136 51028543 51028138 51028137
390-0479EA 47875 SEK
390-0479 390-0480 390-0473 390-0481 390-0475 390-0474
Inkubatorer med dubbel konvektion, Heratherm®, Advanced Protocol Security
Inkubatorer Inkubatorer, standard
Heratherm® Advanced Protocol Security har dubbelt luftflöde vilket gör att användaren kan välja fläkthastighet, från 0 till 100%. Lufthastigheten kan justeras för att ge ett optimalt luftflöde för den aktuella applikationen. Rekommenderas för många olika krävande laboratorieapplikationer samt för stabilitetstester inom livsmedels- och läkemedelsindustrin. Slät kammare i rostfritt stål med rundade hörn som är enkel att rengöra. Med innerdörr i glas som gör att man kan se proverna utan att påverka temperaturstabiliteten, en låsbar ytterdörr begränsar åtkomsten. Kan staplas för att spara utrymme, inga verktyg eller staplingsanordningar behövs.
  • Dekontaminering minskar risken för korskontaminering, cykel vid 140 °C är certifierat av ett ackrediterat mikrobiologisk institut (IBFE)
  • Intuitivt interface med stor vakuumfluorescerande display för enkel temperaturinställning
  • Låsbar ytterdörr och akustiskt larm om dörren lämnas öppen ger extra säkerhet och begränsar åtkomsten
  • Utrustad som standard med RS232-utgång och ett 42 mm genomföringshål som gör det möjligt att föra in givare för oberoende dataövervakning
Tack vare dekontaminering vid 140 °C, är kontaminerande mikroorganismer reducerade till ett minimum, vilket är jämförbart med sex timmars sterilisering. Separat autoklavering av inredningen behövs inte. Säkerheten förbättras med automatiskt över- och undertemperaturlarm för att skydda proverna och inkubatorn. Den avancerade digitaltimern kan stänga av enheten vid en viss tid - kan användas för att avbryta celltillväxt vid en viss tidpunkt: Välj mellan realtid eller timer. Slås på och av vid angiven tid - inget slöseri med energi när enheten inte används. Med anslutning för extra givare som mäter exakt provtemperatur, visas separat på displayen.
Leveransinformation: Levereras med två perforerade hyllor i rostfritt stål. Ett brett sortiment tillval och tillbehör finns tillgängligt, inkl. extra givare och hyllor för olika applikationer. Bland de fabriksmonterade tillvalen finns vänsterhängd dörr och olika genomföringshål, kontakta oss för information.
Observera: *Notera att temperaturvariationen inom inkubatorn är något högre när fläkten är avstängd – ger mindre uttorkning av prover.