Buffertlösning, sekundär standard
Leverantör: VWR Chemicals
84582.260EA
700
SEK
84582.260
84583.260
84580.260
84581.260
84584.260
84585.260
84586.260
84587.260
84593.260
Buffertlösning, sekundär standard
Buffertar
pH buffertar
- Noggrannhet ±0,010 pH enheter (undantag för buffert 12,454 som har noggranhet ±0,050)
- Standardiserad vid 25°C
- Temperaturvariance, batch nummer och utgångsdatum är printat på etiketten
Certifikat: Standardiserad vid 25°C, enligt DIN 17025.
Leveransinformation: Levereras med analyscertifikat.