Inkubatorer med dubbel konvektion, Heratherm® Advanced Protocol
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
51028133 51028134 51028135 51028717 51028718 51028719
390-0470EA 36225 SEK
390-0470 390-0471 390-0472 390-0476 390-0477 390-0478
Inkubatorer med dubbel konvektion, Heratherm® Advanced Protocol
Inkubatorer Inkubatorer, standard
Heratherm® Advanced Protocol har dubbelt luftflöde vilket gör att användaren kan välja fläkthastighet, från 0 till 100%. Lufthastigheten kan justeras för att ge ett optimalt luftflöde för den aktuella applikationen. Rekommenderas för många olika krävande laboratorieapplikationer samt för inkubation av ägg, genkloning och uppvärmd förvaring av medier. Slät kammare i rostfritt stål med rundade hörn som är enkel att rengöra; hyllsystemet kan lätt tas bort med ett klick. Med innerdörr i glas som gör att man kan se proverna utan att påverka temperaturstabiliteten. Kan staplas för att spara utrymme, inga verktyg eller staplingsanordningar behövs.
  • Intuitivt interface med stor vakuumfluorescerande display för enkel temperaturinställning
  • Utrustad som standard med RS232-utgång och ett 42 mm genomföringshål som gör det möjligt att föra in givare för oberoende dataövervakning
Förbättrad skydd för proverna och inkubatorn med automatiskt övertemperaturlarm. Larmet behöver inte ställas in manuellt. Flera säkerhetsfunktioner skyddar proverna. Den avancerade digital timern kan stänga av enheten vid en särskild tidpunkt - kan användas för att avbryta celltillväxt vid en viss tidpunkt: välj mellan realtid eller timer. Inkubatorn slås på och av vid angiven tid - inget slöseri med energi när den inte används. Tack vare det breda temperaturområdet och det stora genomföringshålet kan inkubatorn även användas för torkning.
Leveransinformation: Levereras med två perforerade hyllor i rostfritt stål. Ett brett sortiment tillval och tillbehör finns tillgängligt. Bland de fabriksmonterade tillvalen finns vänsterhängd dörr, kontakta oss för information.
Observera: Notera att temperaturvariationen inom inkubatorn är något högre när fläkten är avstängd - ger mindre uttorkning av prover.