Kompakt inkubator med fläkt, Heratherm®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
50125882 50140500
390-0466EA 12600 SEK
390-0466 390-1299
Kompakt inkubator med fläkt, Heratherm®
Inkubatorer Inkubatorer, kompakta bordsmodeller
Heratherm® Compact är en inkubator med fläkt för jämn och stabil temperatur och snabb återhämtning vid dörröppningar. Rekommenderas för användning som ett personligt arbetsutrymme på bänken samt för BOD/vattenanalys.Tillverkad i korrosionsfri, gjuten polymer. Enkel att rengöra med rundade hörn. Med belysning i kammaren och fönster i dörren för att underlätta övervakning av prover.
  • Enkel att använda
  • Upplösning 1 °C
  • Minimal bänkyta behövs – perfekt för laboratorier med begränsat utrymme
Leveransinformation: Levereras med två perforerade hyllor i rostfritt stål.
Order Now
SPECIFIKATIONER
Modell IMC18
Environmentally Preferable
Temperaturvariation (tid) ±0,2 °C @ 37 °C
Temperaturvariation (inom skåpet) ±1,2 °C @ 37 °C
Temperaturområde +17…50 °C
Volym 18 L
Uppvärmningssystem Med fläkt
Innermått B×D×H 180×290×310 mm
Yttermått B×D×H 260×470×415 mm
Vikt 7,2 kg
Antal hyllor (max.) 2 (3)
Effekt 45 W