Multikanalspipett, elektronisk, ställbar volym, Picus®
Leverantör: Sartorius
735491
613-1978EA 0 SEK
613-1978
Multikanalspipett, elektronisk, ställbar volym, Picus®
Pipetter Automatpipetter
Liten och lätt elektronisk pipett som gör arbetet lättare, skyddar användaren från skada tack vare optimal arbetsställning och ger noggrann och precis pipetteringsresultat.
  • Hjälper att undvika pipettering relaterade symptom som RSI (belastningsskador)
  • Ergonomisk med elektronisk spetsavkastning, hjul för att bläddra genom menyn, ställa in volymen, kontrollera manuell pipettering och med fjäderlätt driftsknapp
  • Felkontrollsystem garanterar tillförlitligheten för resultatet
  • Unik Tracker för pipettering, omvänd pipettering och multipel dispensering för enklare arbete med platto
  • Enkelt underhåll av de nedre delarna med GLP information inbyggd i programvaran för uppföljning av service och kalibrering
  • Autoklaverbar (endast nedre delen utom för 1200 µl pipetten)
Det finns två typer av filter: Safe-Cone standard och Safe-Cone Plus. Standardfiltret rekommenderas för rutinapplikationer och Plus-filtret för mer krävande applikationer, som cellodling,arbete med bakterier och virus och molekylärbiologiskt arbete.
* Safe-Cone Plus
Beställningsinformation: Levereras med AC adapter. Laddningsställ finns tillgänglig.