Förkläde, plast, Selefa®
Leverantör: Onemed Sverige AB
21043050 210433
113-1999EA 205 SEK
113-1999 113-2012
Förkläde, plast, Selefa®
Engångskläder
These disposable aprons are suitable for use in medical areas, such as hospitals and nursing stations.
  • Skyddar kläderna från spill och stänk
  • Finns i olika storlekar och utseende
Färg: vit eller genomskinlig
Förpackning: I påse eller dispenser