4-Hydroxybenzenesulphonic acid 65% i vattenlösning, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
Synonyms:
p-Phenolsulphonic acid, Phenol-4-sulphonic acid, 4-Hydroxybenzenesulphonic acid hydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.40015.0250
8.40015.1000
8.40015.0250EA
428
SEK
8.40015.0250
8.40015.1000
4-Hydroxybenzenesulphonic acid 65% i vattenlösning, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxybenzenesulphonic acid
Formel:
C₆H₆O₄S MW: 174,17 g/mol Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00673723 CAS nummer: 98-67-9 EINECS: 202-691-6 UN: 1803 ADR: 8,II |
Specifikation testresultat
Solubility | (20 °C) soluble |
Boiling Point | 100 °C |
Density | 1.33 g/cm3 (20 °C) |
pH | 1 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Synonyms | 4-Hydroxybenzenesulfonic acid |