Agaros
Leverantör: PanReac AppliChem
A8963.0250
A8963.1000
A8963.0250EA
3400
SEK
A8963.0250
A8963.1000
Agaros
Agaros
Smältpunkt:
60…90 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00081294 CAS nummer: 9012-36-6 EINECS: 232-731-8 |