VWR®, Underhandskar
Leverantör: VWR Collection
112-1898EA 430 SEK
112-1898 112-1899 112-1900 112-1904 112-1905 112-1910 112-1915 112-1917 112-4326
VWR®, Underhandskar
Handskar
Slitstarka och återanvändbara underhandskar tillverkade av 100 % nylon. De är kompatibla med stränga renrumskrav och kan användas effektivt som påklädningshandske. Lågluddande.
  • Reducerar svett och stöter bort fukt när de används under längre tid
  • Förhindrar hudirritation utan att minska fingerkänslan
  • Begränsar slitage vilket ger förlängd livslängd för handskar och sparar på resurser
  • Förtvättade, krymper inte i tvätten
Basvikt: 21,5 g/par ±10 %
Tjocklek: 2 mm ±10 %
Ytresistivitet: 1×10⁹ ±10% ohm/m²
Used glove liners can be recycled after use using the Recycling solution for disposable gloves, Zero Waste Box™from TerraCycle.