tert-Butyl isocyanide ≥95.0%
Leverantör: TCI
Fara
B1274-25ML B1274-5ML
TCIAB1274-25MLEA 4725 SEK
TCIAB1274-25ML TCIAB1274-5ML
tert-Butyl isocyanide ≥95.0%
tert-Butyl isocyanide
Formel: C₅H₉N
Kokpunkt: 92°C
Flampunkt: -2°C
MDL Number: MFCD00000002
CAS nummer: 7188-38-7
EINECS: 230-553-5
UN: 1992
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=191732fc6cb96254441e7b808acd4be3c82c9901&vid=191732fc6cb96254441e7b808acd4be3c82c9901&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %