Ättiksyra (isättika) ≥99.7% ACS
Leverantör: VWR Chemicals
Fara
0714-2.5LEA 1725 SEK
0714-2.5L 0714-4L 0714-500ML
Ättiksyra (isättika) ≥99.7% ACS
Ättiksyra
Formel: H₃CCOOH
Kokpunkt: 118 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 17 °C
Densitet: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00036152
CAS nummer: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2789
ADR: 8,II
REACH: 01-2119475328-30
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Acetic Anhydride <0.01%
Chloride ≤1 ppm
Colour (APHA) ≤10
Dilution Test Pass
Heavy Metals ≤0.5 ppm
Iron ≤0.2 ppm
Purity ≥99.7%
Residue After Evaporation ≤0.001%
Substances Reducing Dichromate Pass
Substances Reducing Permanganate Test Pass
Sulphate ≤1 ppm
Titrable Free Base ≤0.0004 meq/g