4-Methylbenzyl mercaptan
Leverantör: Thermo Scientific
Synonyms:
p-Xylene-α-thiol
TL00457EA
MAYBTL00457EAEA
0
SEK
MAYBTL00457EA
4-Methylbenzyl mercaptan
4-Methylbenzyl mercaptan
Formel:
C₈H₁₀S MW: 138,23 g/mol Kokpunkt: 116…118 °C (35 mmHg) Densitet: 1,034 g/cm³ (23 °C) |
MDL Number:
MFCD00039652 CAS nummer: 4498-99-1 EINECS: 224-796-6 UN: 2810 ADR: 6.1,III |