Proteashämmare i cocktailformat, för allmänt bruk
Leverantör: VWR Chemicals
M221-1MLEA 1225 SEK
M221-1ML M222-1ML
Proteashämmare i cocktailformat, för allmänt bruk
Cellodling-supplement och -tillsatser
Contains a mixture of protease inhibitors: AEBSF, Aprotinin, E-64, Bestatin and Leupeptin. Each vial can be reconstituted in 1 ml deionised water to form a 100X solution.
  • Effectively preserves the native state of proteins
M222 with EDTA