Terpinolene (p-mentha-1,4(8)-diene) ≥90.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: Terpinolene
T0817-500ML T0817-25ML
TCIAT0817-500MLEA 775 SEK
TCIAT0817-500ML TCIAT0817-25ML
Terpinolene (p-mentha-1,4(8)-diene) ≥90.0%
Terpinolene (p-mentha-1,4(8)-diene)
Formel: C₁₀H₁₆
Kokpunkt: 185°C
Flampunkt: 37°C
MDL Number: MFCD00049191
CAS nummer: 586-62-9
EINECS: 209-578-0
UN: 2541
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=93d1dec78a0adc6a2c2a176bd1323ab709790fa2&vid=93d1dec78a0adc6a2c2a176bd1323ab709790fa2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %