3,6-Dioxaoctamethylenediamine för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
Synonyms:
Bis-NH2-PEG2, 2,2'-(Ethylenedioxy)bis(ethylamine), 1,8-Diamino-3,6-dioxaoctane, 1,2-Bis(2-aminoethoxy)ethane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18116.0025
8.18116.0100
8.18116.0025EA
375
SEK
8.18116.0025
8.18116.0100
3,6-Dioxaoctamethylenediamine för syntes, Sigma-Aldrich®
3,6-Dioxaoctamethylenediamine
Formel:
C₆H₁₆N₂O₂ MW: 148,20 g/mol Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00040474 CAS nummer: 929-59-9 EINECS: 213-203-6 UN: 2735 ADR: 8,II |
Specifikation testresultat
Solubility | (20 °C) soluble |
Molar Mass | 148.20 g/mol |
Boiling Point | 88 °C (0.7 hPa) |
Flash Point | 121 °C |
Density | 1.01 g/cm3 (20 °C) |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |