2-Imidazolidinone hemihydrate för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04789.0100 8.04789.0500 8.04789.9050
8.04789.0100EA 476 SEK
8.04789.0100 8.04789.0500 8.04789.9050
2-Imidazolidinone hemihydrate för syntes, Sigma-Aldrich®
2-Imidazolidinone hemihydrate
Formel: C₃H₆N₂O·0.5H₂O
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02662355
CAS nummer: 121325-67-5
EINECS: 204-436-4
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 950 g/l (20 °C)
Melting Point 58 °C
Molar Mass 95.10 g/mol
Bulk Density 720 kg/m3
Boiling Point 132.6 °C (1013 hPa) (anhydrous substance)
Vapor Pressure  - 24 hPa (20 °C)
Flash Point 265 °C
Density 1.3 g/cm3 (20 °C)
pH 9 - 11 (100 g/l, H2O, 20 °C)