Väteklorid 4 M i 1,4-Dioxan 99%
Leverantör: Thermo Scientific
Fara
A16935.JV A16935.JT A16935.JQ
A16935.JVEA 7675 SEK
A16935.JV A16935.JT A16935.JQ
Väteklorid 4 M i 1,4-Dioxan 99%
Väteklorid
Purity: 99% CAS No.: 7647-01-0 Molecular Formula: ClH Formula Weight: 36.46 Flash Point: 17°(63°F) MDL No.: MFCD00011324
Formel: HCl
MW: 36,46 g/mol
Densitet: 1,05
Flampunkt: 17 °C (63 °F)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011324
CAS nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 2924
ADR: 3,II