(±)-p-Menta-1,8-dien för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Varning
|
Synonyms:
DL-Limonen, (±)-Limonen, (±)-1-Metyl-4-(1-metylvinyl)ciklohexen, (±)-Dipenten
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14546.1000
8.14546.9050
8.14546.9021
8.14546.1000EA
956.49
SEK
8.14546.1000
8.14546.9050
8.14546.9021
(±)-p-Menta-1,8-dien för syntes, Sigma-Aldrich®
(±)-p-Menta-1,8-dien
Formel:
C₁₀H₁₆ Kokpunkt: 176 °C (1013 hPa) Smältpunkt: –89 °C Densitet: 0,8462 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 43 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00062992 CAS nummer: 138-86-3 EINECS: 205-341-0 UN: 2052 ADR: 3,III Merck Index: 12,05518 |
Specifikation testresultat
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | -89 °C |
Molar Mass | 136.24 g/mol |
Boiling Point | 178 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 2.1 hPa (20 °C) |