Järn, pulver
Leverantör: Thermo Scientific
Varning
A10411.0I A10411.30 A10411.0B
A10411.0IEA 4300 SEK
A10411.0I A10411.30 A10411.0B
Järn, pulver
Järn
Formel: Fe
MW: 55,85 g/mol
Kokpunkt: 3000 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 1536 °C
Densitet: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010999
CAS nummer: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III